Documentos
97-0189
Sulfur gases
suitable for GC, application for SPME
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
parámetros analíticos
sample/matrix: sulfur gases in 40 mL vial
SPME fiber: Carboxen/PDMS, 75 μm (57318)
extraction: 10 min headspace at 40 °C
desorption process: 3 min at 290 °C
column: Supel-Q PLOT, 30 m × 0.32 mm I.D. (24242)
oven: 45 °C (1 min) to 250 °C at 15 °C/min
detector: FPD
idoneidad
application for SPME
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
Información legal
Analito
Descripción
    Sulfur dioxide
    Hydrogen sulfide
    Carbonyl sulfide
    Methanethiol
    Ethanethiol
    Dimethyl disulfide
    Carbon disulfide
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)