Merck
606421
Sigma-Aldrich
Acrolein-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥90% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinónimos:
2-Propenal-2-13C
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=13CHCHO
Peso molecular:
57.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Análisis
≥90% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
impurezas
≤10% water
bp
53 °C (lit.)
mp
-87 °C (lit.)
densidad
0.850 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C=[13CH]C=O
InChI
1S/C3H4O/c1-2-3-4/h2-3H,1H2/i2+1
Clave InChI
HGINCPLSRVDWNT-VQEHIDDOSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles