24073
SP-2330
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.20 μm
Seleccione un Tamaño
757,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
757,00 €
Productos recomendados
Materiales
fused silica
Agency
meets requirements for USP G8
Parámetros
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
400
df
0.20 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.32 mm
grupo activo de la matriz
Non-bonded; poly (80% biscyanopropyl/20% cyanopropylphenyl siloxane) phase
tipo de columna
capillary highly polar
Categorías relacionadas
Descripción general
USP Code: This column meets USP G8 requirements.
Phase:
- Non-bonded
- Poly(80% biscyanopropyl/20% cyanopropylphenyl siloxane)
- Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
Aplicación
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?