Documentos clave
819026
TOYOPEARL® Hexyl-650C Bulk Media
phase C6 (hexyl), bottle of 100 mL, 100 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® Hexyl-650 HIC Bulk Media
Seleccione un Tamaño
100 ML
562,00 €
562,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
562,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
562,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
slurry
envase
bottle of 100 mL
fabricante / nombre comercial
Tosoh 19026
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
C6 (hexyl) phase
tamaño de partícula
100 μm
pH operativo
1-13
técnica de separación
hydrophobic interaction (HIC)
Descripción general
Toyopearl Hexyl-650 resin has the highest hydrophobicity of the HIC ligands offered by TBL. It is used for very hydrophilic proteins or where a low salt elution environment is required. It is useful as an early capture step or for interresinte purification.
Forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)