Documentos clave
844465
TOYOPEARL® Hexyl-650C Bulk Media
bottle of 25 mL, phase C6 (hexyl), 100 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® Hexyl-650 HIC Bulk Media
Seleccione un Tamaño
25 ML
219,00 €
219,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
219,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
219,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
slurry
envase
bottle of 25 mL
fabricante / nombre comercial
Tosoh 44465
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
C6 (hexyl) phase
tamaño de partícula
100 μm
pH operativo
1-13
técnica de separación
hydrophobic interaction (HIC)
Descripción general
Toyopearl Hexyl-650 resin has the highest hydrophobicity of the HIC ligands offered by TBL. It is used for very hydrophilic proteins or where a low salt elution environment is required. It is useful as an early capture step or for interresinte purification.
Forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)