Documentos clave
818207
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
pkg of 3 ea
Sinónimos:
Guardfilter for 4.6 mm I.D. TSKgel® Super Series columns
Seleccione un Tamaño
3 EA
407,00 €
407,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
3 EA
407,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
tamaño de poro:
140 Å
407,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Guard Filter, pkg of 3 ea
Materiales
stainless steel
Línea del producto
TSKgel®
envase
pkg of 3 ea
fabricante / nombre comercial
Tosoh 18207
técnicas
HPLC: suitable
tamaño de poro
140 Å
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Use to protect TSKgel Super-ODS, Super-Octyl and Super-Phenyl columns. Requires Guardfilter Holder PN 818206; sold separately.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
obligatorio pero no suministrado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)