Documentos clave
55078
Upchurch Precolumn Filter
pore size 2.0 μm, pkg of 1 ea
Sinónimos:
HIGH PRESSURE INLINE FILTER, 2UM, EA
Seleccione un Tamaño
1 EA
39,10 €
39,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
39,10 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
39,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
envase
pkg of 1 ea
tamaño de poro
2.0 μm
Descripción general
Con un volumen extra bajo de 0.85 μL. Uselos con mangas para tubería Microtight. Disponible con cápsulas de 1 μm-2 μm (acero inoxidable con cápsulas PEEK con un código de colores). Incluye 2 conectores Microfingertight II y 3 filtros para cápsulas.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.