Documentos
1.01948
Supelco
Bromine
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Bromine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
159.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
Número índice de la CE:
231-778-1
NACRES:
NA.21
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
presión de vapor
233 hPa ( 20 °C)
Línea del producto
EMSURE®
formulario
liquid
kinematic viscosity
0.314 cSt(20 °C)
bp
58.8 °C/1013 hPa
mp
-7.3 °C
solubilidad
35 g/L
densidad
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/BrH/h1H/p-1
Clave InChI
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Aplicación
Bromine for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur. CAS 7726-95-6, molar mass 159.81 g/mol.
Nota de análisis
Assay≥ 99.5 %Chlorine (Cl)≤ 500 ppmIodine (I)≤ 10 ppmHeavy metals (as Pb)≤ 2 ppmSulfur compounds (as SO4)≤ 5 ppmAl (Aluminium)≤ 0.050 ppmBa (Barium)≤ 0.100 ppmBe (Beryllium)≤ 0.020 ppmBi (Bismuth)≤ 0.100 ppmCa (Calcium)≤ 0.200 ppmCd (Cadmium)≤ 0.050 ppmCo (Cobalt)≤ 0.020 ppmCr (Chromium)≤ 0.050 ppmCu (Copper)≤ 0.100 ppmFe (Iron)≤ 0.500 ppmGe (Germanium)≤ 0.050 ppmK (Potassium)≤ 0.100 ppmLi (Lithium)≤ 0.020 ppmMg (Magnesium)≤ 0.500 ppmMn (Manganese)≤ 0.020 ppmMo (Molybdenum)≤ 0.020 ppmNa (Sodium)≤ 0.500 ppmNi (Nickel)≤ 0.020 ppmSr (Strontium)≤ 0.020 ppmTi (Titanium)≤ 0.100 ppmTl (Thallium)≤ 0.050 ppmV (Vanadium)≤ 0.050 ppmZn (Zinc)≤ 0.100 ppmZr (Zirconium)≤ 0.100 ppmOrganic bromine compoundspasses testNon volatile matter≤ 50 ppmDensity (d 20/20): about 3.1 g/cm³
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable