Documentos clave
814684
TOYOPEARL® HW-50S Bulk Media
phase hydroxylated methacrylate, bottle of 1 L, 35 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® HW-50 Size Exclusion Media
Seleccione un Tamaño
1 L
2310,00 €
2310,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 L
2310,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
2310,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
slurry
envase
bottle of 1 L
fabricante / nombre comercial
Tosoh 14684
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylate
grupo activo de la matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamaño de partícula
35 μm
pH operativo
2-13
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Toyopearl HW-50 resin is a hydroxylated methacrylic polymer for size exclusion chromatography of proteins between 500-80,000 Da.
Especificaciones
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)