Documentos clave
807455
TOYOPEARL® HW-50S Bulk Media
matrix hydroxylated methacrylate, bottle of 250 mL, 20-40 μm
Sinónimos:
TOYOPEARL® HW-50 Size Exclusion Media
Seleccione un Tamaño
250 ML
705,00 €
705,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
705,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12161501
705,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
HW-50S
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
slurry
envase
bottle of 250 mL
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylate
grupo activo de la matriz
polymer phase
tamaño de partícula
20-40 μm
tamaño de poro
500-20,000 Da MW range
pH operativo
2-13
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Toyopearl HW-50 resin is a hydroxylated methacrylic polymer for size exclusion chromatography of proteins between 500-80,000 Da.
Especificaciones
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forma física
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)