Documentos clave
814461
TSKgel® Amide-80 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, carbamoyl phase
Sinónimos:
TSKgel® Amide-80 Guard Column, 7.5 cm x 21.5 mm ID, 10 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nombre del producto
Precolumna TSKgel® Amide-80, phase carbamoyl, L × I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, 10 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L68
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 14461
Parámetros
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 21.5 mm
superficie
450 m2/g
Matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
carbamoyl phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
100 Å
pH operativo
2.0-7.5
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Categorías relacionadas
Descripción general
Guard Column for 21.5mmID TSKgel Amide-80 column, 5μm
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
Forma física
Shipped in 85% acetonitrile - 15% water.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)