Documentos clave
20888
Jeringas para HPLC Hamilton®
1710RNR, volume 100 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
Seleccione un Tamaño
1 EA
107,00 €
107,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
107,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
107,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
tamaño de la aguja
22s ga (blunt tip)
Características
blunt tip
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 81065
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
100 μL
compatibilidad
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Descripción general
The 90° blunt tip of Hamilton® HPLC syringe [model: 1710RNR, volume 100 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)] has chamfered and polished edges that eliminate damage to the valve′s rotor seal and stator face. This style also can be used for pipetting of liquids.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)