814460
TSKgel® Amide-80 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 21.5 mm, carbamoyl phase
Sinónimos:
TSKgel® Amide-80, 30 cm x 21.5 mm ID, 10 μm
About This Item
Productos recomendados
product name
TSKgel® Amide-80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 10 μm particle size
Materiales
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L68
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 14460
Parámetros
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
30 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 21.5 mm
superficie
450 m2/g
matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
carbamoyl phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
100 Å
pH operativo
2.0-7.5
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
Descripción general
Forma física
Información legal
precolumna
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.