Merck
67731
Supelco
N-Nitrosomorpholine
analytical standard
Sinónimos:
Nitrosomorpholine, NMOR
Seleccione un Tamaño
67731-100MG
50,50 €
50,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
67731-100MG
50,50 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
116.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
50,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=NN1CCOCC1
InChI
1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2
Clave InChI
ZKXDGKXYMTYWTB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)