Documentos clave
68088
Supelco
N-Nitrosomethylethylamine
analytical standard
Sinónimos:
N-Nitroso-N-methylethylamine, NMEA
Seleccione un Tamaño
100 MG
143,00 €
143,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
143,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H8N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
88.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.24
143,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(N=O)(CC)C
Clave InChI
RTDCJKARQCRONF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
170.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)