68102
N-Nitrosopiperidine
analytical standard
Sinónimos:
1-Nitrosopiperidine, NPIP
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥98%
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
densidad
1.06 g/mL (lit.)
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=NN1CCCCC1
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.