Documentos clave
67729
Supelco
N-Nitroso-N,N-bis(8-methylnonyl)amine
analytical standard
Seleccione un Tamaño
100 MG
143,00 €
143,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
143,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H42N2O
Peso molecular:
326.56
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.24
143,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)