Documentos clave
234610
Sigma-Aldrich
Congo Red, High Purity
An amyloidophylic dye that specifically stains stacked β sheet aggregates.
Sinónimos:
Congo Red, High Purity, 3,3ʹ-[(1,1ʹ-Biphenyl)-4,4ʹ-diylbis(azo)]bis(4-amino-1-naphthalenesulfonic Acid) 2Na
Seleccione un Tamaño
500 MG
126,00 €
126,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
126,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H22N6O6S2 · 2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
696.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.25
126,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 2498
Ensayo
≥75% dye basis
Formulario
crystalline solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
rust
solubilidad
water: 10 mg/mL
ethanol: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c2c(c(c(c1)N=Nc3ccc(cc3)c4ccc(cc4)N=Nc5c(c6c(c(c5)[S](=O)(=O)[O-])cccc6)N)N)cccc2
InChI
1S/C32H24N6O6S2.2Na/c33-31-25-7-3-1-5-23(25)29(45(39,40)41)17-27(31)37-35-21-13-9-19(10-14-21)20-11-15-22(16-12-20)36-38-28-18-30(46(42,43)44)24-6-2-4-8-26(24)32(28)34;;/h1-18H,33-34H2,(H,39,40,41)(H,42,43,44);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
An amyloidophylic dye that specifically stains stacked β sheet aggre-gates. Useful for staining and visual detection of amyloid deposits in nerve tissue. Binds to amyloid fibrils but not to non-polymerized amyloid peptide. Inhibits the accumulation of the scrapie-associated, protease-resistant isoform of protein PrP without affecting the normal isoform possibly through overstabilization of the conformation. It is also shown to inhibit Pot1 Binding to Telomeric DNA.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
An amyloidophylic dye that specifically stains stacked β sheet aggregates
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at room temperature (20°C).
Otras notas
Altschuler, S.E., et al. 2012. Biochemistrin press.
Khurana, R., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 22715.
Fezoui, Y., et al. 2000. Amyloid7, 166.
Fezoui, Y., et al. 2000. Nat. Struct. Biol.7, 1095.
Kramport, M., et al. 2000. Chem. Biol.7, 855.
Kuner, P., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 1673.
Caspi, S., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 3484.
Caughey, B., and Race, A.E. 1992. J. Neurochem.59, 768.
Taylor, D.L., et al. 1974. J. Histochem. Cytochem.22, 1105.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2