Documentos clave
577101-U
Supelco
Ascentis® Express 160 Å C30 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Sinónimos:
Ascentis® Express 160 Å C30, 2.7 μm HPLC Column
Seleccione un Tamaño
1 EA
379,50 €
379,50 €
Precio de catálogo759,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
379,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
379,50 €
Precio de catálogo759,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Ascentis® Express 160 Å C30, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L62
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
4.5% Carbon loading
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
columna L × D.I.
10 cm × 2.1 mm
superficie
90 m2/g
Matriz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
C30 (triacontyldimethyl) bonding phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
160 Å pore size
Intervalo de pH operativo
2-9
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Ascentis® Express 160 Å C30 is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on the wider-pore 160 Å Fused-Core® particle design to provide adequate spacing for the long-chain C30 ligands. The particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5 μm thick porous shell and the small overall particle size of 2.7 μm. The endcapped triacontylsilane stationary phase of the C30 provides a stable, reversed-phase packing that can be used for hydrophobic, long-chain, structural isomers such as vitamins and lipids.
Nota de análisis
The target analytes include hydrophobic analytes, lipids, carotenoids, and fat soluable vitamins (A, D, E, K).
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)