577100-U
Ascentis® Express 160 Å C30 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Sinónimos:
Ascentis® Express 160 Å C30, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
product name
Ascentis® Express 160 Å C30, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L62
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
4.5% Carbon loading
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
columna L × D.I.
5 cm × 2.1 mm
superficie
90 m2/g
matriz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
C30 (triacontyldimethyl) bonding phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
160 Å pore size
operating pH range
2-9
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)