Documentos clave
56716
Tubo capilar de acero inoxidable de 1/16 pulgadas
L × O.D. × I.D. 30 cm × 1/16 in. × 0.007 in.
Seleccione un Tamaño
1 EA
24,50 €
24,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
24,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32119290
24,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
L × D.I. × D.E.
30 cm × 1/16 in. × 0.007 in.
color
black band
Descripción general
En acero inoxidable 316, DE 1/16 in.. Una pieza de cada. Las de 5 cm, 10 cm y 20 cm de longitud son rectas, las de otras dimensiones son arrolladas.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)