Documentos clave
22990-U
Supelco
Stainless Steel HPLC Fittings
nut for for 1/16 in. tubing
Seleccione un Tamaño
10 EA
36,60 €
36,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
36,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
36,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
stainless steel nut
envase
pkg of 10 ea
fabricante / nombre comercial
VICI Valco® ZN1
Adaptador
nut for 1/16" tubing
Descripción general
The Valco stainless steel nut has a longer hex portion for easier wrench access.
Información legal
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
obligatorio pero no suministrado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)