Documentos clave
54774
Supelco
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Seleccione un Tamaño
1 EA
812,00 €
812,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
812,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
812,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Columna para HPLC LiChrospher® RP-18, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L1
Características
endcapped: no
fabricante / nombre comercial
LiChrospher®
Extensión del etiquetado
21% Carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
superficie
350 m2/g
Matriz
octadecyl
silica particle platform
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
LiChrospher® is a reliable and versatile spherical silica sorbent, which is traditionally produced and available with different modifications. LiChrospher® RP-18 (5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm) delivers highly reproducible results and is designed for reversed-phase chromatography of acidic, neutral and weakly basic compounds.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
cartucho de precolumna
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. What is the pH range for LiChrospher 100 RP-18, 5 µm, 4.0 x 250 mm cartridge (AC)?
    1 respuesta
    1. The LiChrospher phase has a pH stability range of 2-7.6.
      ¿Le ha resultado útil?