Documentos clave
54780
Supelco
LiChrospher® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Seleccione un Tamaño
1 EA
886,00 €
886,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
886,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
886,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
LiChrospher® RP-8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L7
Características
endcapped: no
fabricante / nombre comercial
LiChrospher®
Extensión del etiquetado
12.5% Carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
superficie
350 m2/g
Matriz
octyl
grupo activo de la matriz
C8 (octyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
LiChrospher® RP-8 HPLC Column is a traditionally produced spherical silica gel carrier with C-8 reversed-phase properties and is suitable for acidic, neutral and weakly basic compounds. Columns′ optimal selectivity and performance ensure reproducible separations from batch to batch.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)