Documentos clave
54039-U
Supelco
SPE tube
10%AGNO3/44%H2SO4/SI, volume 12mL
Sinónimos:
12mL 10% silver nitrate/44% sulfuric acid SPE tube
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Nombre del producto
12mL 10%AGNO3/44%H2SO4/SI SPE Tube, pk of 20 ea
envase
pk of 20 ea
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicaciones
food and beverages
temp. de almacenamiento
2-8°C
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)