21318-U
Silica Gel
2% KOH Coated, pkg of 100 g bulk packing
Sinónimos:
KOH Coated Silica Gel
About This Item
Productos recomendados
product name
2% KOH Coated Silica Gel, pkg of 100 g bulk packing
Agency
suitable for EPA 1613
Nivel de calidad
formulario
solid
envase
pkg of 100 g bulk packing
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
tamaño de partícula
60-200 mesh
aplicaciones
food and beverages
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.