Documentos clave
21319-U
Supelco
Silica Gel
10% AgNO₃ Coated, pkg of 100 g bulk packing
Sinónimos:
Silver Nitrate Coated Silica Gel
Seleccione un Tamaño
100 G
339,00 €
339,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
339,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
339,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Nombre del producto
10% AgNO3 Coated Silica Gel, pkg of 100 g bulk packing
Agency
suitable for EPA 1613
Nivel de calidad
Formulario
solid
envase
pkg of 100 g bulk packing
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
tamaño de partícula
60-200 mesh
aplicaciones
food and beverages
Descripción general
The treated silica gels, whcih may be typically used in the pre-packed multi-layer silica gel columns, are offered in bulk packages. They can be useful for customizing the desired columns to efficiently clean very dirty samples, or to prepare shorter columns when the analytes are relatively clean, e.g. drinking water.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.