Documentos clave
505080
Supelco
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
Seleccione un Tamaño
1 KIT
270,00 €
270,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
270,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
270,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Cartucho Discovery® RP-AmideC16 Supelguard, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 1 kit
Agency
suitable for USP L60
envase
pkg of 1 kit
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
grupo activo de la matriz
amide, alkyl phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
180 Å
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Discovery® RP-AmideC16 Supelguard Cartridges [5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm] contain a Discovery® packing, in a 2 cm stainless steel body, enclosed by polyether ether ketone (PEEK) encapsulated stainless steel frits (2 μm porosity). A Supelguard kit (one cartridge, a stand-alone holder, tubing, and 2 nuts and ferrules) enables one to use the cartridge with any analytical column. A direct-connect guard cartridge holder can directly connect a Supelguard cartridge to a Supelco analytical column. 3.0 mm cartridges are available in packs of two only-purchase a stand-alone or modular holder separately. Low volume 3.0 mm ID cartridges are a good choice for protecting an analytical column containing 3 μm particles.
Nota al pie de página
Kit incluye un cartucho, un soporte autónomo, una pieza de tubería, 2 tuercas y férrulas.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Annamaria Jakab et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 27(6), 913-921 (2002-02-12)
Retention parameters of 45 different barbituric acid derivatives were determined on an amide embedded RP silica column (Discovery RP-AmideC16) using non-buffered water-acetonitrile eluent systems. Linear correlation were calculated between the logarithm of the capacity factor and the acetonitrile concentration in