Documentos clave
Z265918
Sigma-Aldrich
Microporous carbon boiling chips
weight 227 g
Seleccione un Tamaño
1 EA
18,70 €
18,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
18,70 €
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
18,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pack of 1 ea
peso
227 g
Descripción general
Eliminates bumping of liquids in boiling operations and distillations.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)