Merck
29691-U
Supelco
SLB®-ILD3606 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
Seleccione un Tamaño
1 EA
1530,00 €
1530,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1530,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
1530,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
fused silica
Nivel de calidad
Agency
ASTM® D3606
Parámetros
50-260 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
313
df
0.20 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
60 m × 0.25 mm
grupo activo de la matriz
Non-bonded; 1,5-di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
petroleum
tipo de columna
capillary extremely polar
Descripción general
Application: Modified (deactivated) version of SLB-IL111 provides better inertness. Each column is tested to ensure resolution and sharp peaks shapes of aromatics and alcohols. Excellent at separations involving benzene (and other aromatics) and oxygenates in petroleum products, such as gasoline. Also a good GCxGC column choice.
USP Code: None.
Phase:
  • Non-bonded
  • 1,5-Di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Temp. Limits:
  • 50 °C to 260 °C (isothermal or programmed)
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.