Documentos clave
1.14688
Supelco
Crack Set 10C Pretreatment Kit
sufficient for 25 digestions of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc, Spectroquant®
Seleccione un Tamaño
25 TESTS
210,00 €
210,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 TESTS
210,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
SE.11
210,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Nombre del producto
Crack Set 10C, sufficient for 25 digestions of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc, Spectroquant®
Línea del producto
Spectroquant®
Nivel de calidad
uso
sufficient for 25 digestions of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc
analitos específicos
cadmium, copper, iron, lead, nickel, phosphorus, zinc
técnicas
photometry: suitable
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
for the digestion of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc 25 digestions Spectroquant®
Nota de análisis
Application test: conforms
Información legal
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable