SLB-IL59, SLB-IL60, SLB-IL61, SLB-IL76, SLB-IL82, SLB-IL100 and SLB-IL111 Ionic Liquid Capillary Columns are all GC-MS compatible.
29486-U
SLB®-IL61 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
Seleccione un Tamaño
611,10 €
Precio de catálogo873,00 €Ahorre 30 %Seleccione un Tamaño
About This Item
611,10 €
Precio de catálogo873,00 €Ahorre 30 %Productos recomendados
Materiales
fused silica
Nivel de calidad
Parámetros
40-290 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
313
df
0.20 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.25 mm
grupo activo de la matriz
Non-bonded; 1,12-Di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide trifluoromethanesulfonate phase
tipo de columna
capillary polar
Descripción general
USP Code: None
Phase:
- Non-bonded
- 1,12-Di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide trifluoromethylsulfonate
- 40 °C to 290 °C (isothermal or programmed)
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
In order to cover a broad range of possible solute-stationary phase interactions, 95 solutes with varied functional groups were selected to perform stationary phase characterization.
Protocolos
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
-
Are all the SLB Ionic Liquid Capillary Columns GC-MS compatible?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 respuesta-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
¿Le ha resultado útil?