Merck
28026-U
Supelco
Supeltex M-4 Ferrule
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 10 ea
Seleccione un Tamaño
10 EA
55,00 €
55,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
55,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
55,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Características
ferrule type long
envase
pkg of 10 ea
D.I.
0.5 mm
compatibilidad
0.32 mm Column I.D.
Descripción general
Ein verbessertes Design. Supelco hat das Design der Gaphit-Ferrules verbessert, so dass wir Ihnen Ferrules von bestmöglicher Qualität anbieten können. Vergleichen Sie diese Ferrules mit denen, die Sie gegenwärtig verwenden ¿ Supeltex M-4 Ferrules erzeugen ein sauberes, scharfes Profil mit minimalem Grat.
Información legal
configurado para
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)