Documentos clave
Z106372
Sigma-Aldrich
Shorty Vials®
volume 2 mL, neck thread, 13 ‑ 425, diam. × H 15 mm × 28 mm
Seleccione un Tamaño
200 EA
105,70 €
105,70 €
Precio de catálogo151,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 EA
105,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
105,70 €
Precio de catálogo151,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
clear borosilicate glass vial
Características
closure type screw top vial
neck thread 13 ‑ 425
diám. × Al
15 mm × 28 mm
volumen
2 mL
Descripción general
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Vial only. Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Select caps and septa according to application.
Información legal
Shorty Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. Is the Shorty Vial Z106372, with a volume of 2 mL and a 13-425 neck thread size, available in amber color?
    1 respuesta
    1. The Shorty Vial Z106372 is not available in amber color. There are other options for amber vials with a 13-425 thread, but the dimensions may differ.
      ¿Le ha resultado útil?