Documentos clave
27253
Supelco
Snap Ring polypropylene autosampler microvial
volume 0.75 mL, natural polypropylene vial, Snap top, pkg of 100 ea
Seleccione un Tamaño
100 EA
47,40 €
47,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
47,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
47,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
natural polypropylene vial
Características
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volumen
0.75 mL
Adaptador
thread for 11 mm
Descripción general
Snap-Ring vials have two glass rings at the neck of the vial that allows the use of a plastic snap cap or aluminum seal.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)