Documentos clave
SU860114
Supelco
Snap Ring polypropylene autosampler microvial
volume 0.3 mL
Seleccione un Tamaño
1 PKG
273,00 €
273,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
273,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
273,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL polypropylene insert)
envase
pkg of 1000 ea
disponibilidad
not available in USA
D.E.
11.6 mm
diám. × Al × D.I.
11.6 m × 32 mm × 6.0 mm
volumen
0.3 mL
Adaptador
thread for 11 mm
compatibilidad
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal
for use with 11 mm snap caps or crimp seals
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)