Documentos clave
27423
Supelco
Snap Ring polypropylene autosampler microvial
volume 0.1 mL, natural polypropylene vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, Snap Ring, pkg of 100 ea
Sinónimos:
Snap Ring Vial, 100μL, polypropylene, 100 pk
Seleccione un Tamaño
100 EA
55,60 €
55,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
55,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
55,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
natural polypropylene vial
descripción
with molded conical insert
Características
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volumen
0.1 mL
Adaptador
thread for 11 mm
compatibilidad
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal
Aplicación
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)