Documentos clave
27172-U
Supelco
Viales, tapón de rosca con tapón Thermoset verde sólido con revestimiento de PTFE, premontados, paquete de 100
volume 22 mL, clear glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, thread for 20-400
Sinónimos:
PK100 22ML CLEAR VIAL,SCREW TOP, SOLID CAP W/PTFE LINER
Seleccione un Tamaño
100 EA
225,00 €
225,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
225,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
225,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Características
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al
23 mm × 85 mm
volumen
22 mL
Adaptador
thread for 20-400
Descripción general
Vials (22mL), screw top with green Thermoset cap are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)