Documentos clave
27181
Supelco
Viales, tapón de rosca con tapón Thermoset verde sólido con revestimiento de PTFE, premontados, paquete de 100
volume 40 mL, clear glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, PTFE liner
Sinónimos:
PK100 40 ML VIAL TRANSPARENTE, TAPÓN DE ROSCA, TAPÓN SÓLIDO CON REVESTIMIENTO DE PTFE
Seleccione un Tamaño
100 EA
321,00 €
321,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
321,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
321,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Características
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al
29 mm × 82 mm
volumen
40 mL
Adaptador
thread for 24-400
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)