24738-U
Crimp Top Vial taking 8mm seal
volume 0.8 mL, clear glass vial, O.D. × H 7 mm × 40 mm , flat bottom, pkg of 200 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear glass vial
glass
Características
closure type crimp top vial
envase
pkg of 200 ea
D.E. × Al
7 mm × 40 mm , flat bottom
volumen
0.8 mL
Adaptador
thread for 8 mm
Descripción general
7 x 40mm
Use with:
Beckman 504 Gilson 231-401, 232-401
Carlo Erba AS200S, A2005 (Rack 9) (not ASPEC)
du Pont ICI LC1600
Finnigan A200S Phillips S4, S8, 4700LC/GC
SGE LS-3200
Use with:
Beckman 504 Gilson 231-401, 232-401
Carlo Erba AS200S, A2005 (Rack 9) (not ASPEC)
du Pont ICI LC1600
Finnigan A200S Phillips S4, S8, 4700LC/GC
SGE LS-3200
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)