SLCR033
Filtro de jeringa de PTFE hidrófilo Millex®
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-LCR, Filtro de jeringa de PTFE de 0,45 μm.
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE membrane
polypropylene housing
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
Millex®
Características
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millex®
Parámetros
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
técnicas
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altura
27 mm
Diámetro
33 mm
filtración área
4.5 cm2
volumen
100 mL
color
light blue
tamaño de poro
0.45 μm
entrada
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
punto de burbuja
≥1.6 bar, air with water at 23 °C
Adaptador
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Descripción general
HPLC certificada para bajos niveles de extraíbles que absorben UV.
SLCR033NS sustituye a SLCR025NS
SLCR033NB sustituye a SLCR025NB
SLCR033NK sustituye a SLCR025NK
El filtro de jeringa MILLEX® LCR es un filtro de jeringa no estéril certificado por HPLC que contiene una membrana hidrófila de PTFE (politetrafluoroetileno) de 0,20µm. Este filtro de jeringa se recomienda para filtrar volúmenes de 10 a 100 mililitros (ml) con el fin de eliminar partículas antes del análisis del equipo. El filtro desechable de un solo uso elimina partículas de tamaño superior al del poro nominal de la membrana
Características y beneficios
- Certificado por HPLC de bajos niveles de extraíbles que absorben UV
- Las membranas de PTFE hidrófilas presentan una baja unión a los analitos y una amplia compatibilidad con disolventes, permitiendo la filtración de disolventes acuosos y orgánicos
- El material de la carcasa de polipropileno proporciona bajos niveles de extraíbles y productos químicos de gran compatibilidad
- Volumen de muestra recomendado: 10-100 ml
- Banda azul claro para una fácil identificación
Especificaciones
Información legal
Producto relacionado
Los clientes también vieron
Artículos
A new HPLC-RI method is proposed for the analysis of Lactose in milk using a Chromolith® NH2 column.
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
HPLC method on Purospher® RP-18e column analyzes ephedrine and pseudoephedrine HCl in traditional Chinese medicine.
Discovery® C18 column aids in HPLC method development for quantifying ephedrine and pseudoephedrine in traditional Chinese medicine.
Contenido relacionado
La filtración separa las sustancias en función de sus propiedades físicas o químicas. Las muestras de laboratorio se filtran habitualmente antes del análisis para reducir la complejidad de la muestra y aumentar la pureza del analito. Esto permite a los científicos generar resultados analíticos de mayor calidad.
Filtration separates substances to reduce sample complexity and increase analyte purity, improving analytical results.