Documentos clave
1.00030
Supelco
Acetonitrilo
≥99.9% (GC), gradient grade, suitable for HPLC, Reag. Ph Eur, LiChrosolv®
Sinónimos:
ACN, Cianometano, Cianuro de metilo, Nitrilo de etilo
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CN
Número de CAS:
Peso molecular:
41.05
Beilstein:
741857
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número índice de la CE:
200-835-2
NACRES:
NA.03
grado:
gradient grade
Ensayo:
≥99.9% (GC)
técnicas:
HPLC: suitable
bp:
81-82 °C (lit.)
presión de vapor:
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Nombre del producto
Acetonitrilo, gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur
grado
gradient grade
Nivel de calidad
Agency
reag. Ph. Eur.
densidad de vapor
1.41 (vs air)
presión de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Línea del producto
LiChrosolv®
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
524 °C
973 °F
lim. expl.
16 %
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
residuo de evap.
≤2.0 mg/L
color
APHA: ≤10
transmitancia
193 nm, ≥60%
195 nm, ≥80%
230 nm, ≥98%
índice de refracción
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 2 °C
densidad
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Con su elevado grado de transmitancia UV, bajo recuento de partículas, baja acidez y alcalinidad y bajo nivel de evaporación de residuos, los disolventes LiChrosolv® son ideales para separaciones reproducibles. Dado que las separaciones se llevan a cabo normalmente bajo condiciones de gradiente de HPLC analítica, ofrecemos disolventes en «calidad de gradiente» y en «calidad isocrática». Esto permite reducir al mínimo el efecto gradiente del disolvente implicado.
Aplicación
El acetonitrilo se utiliza como:
  • Disolvente para la fase móvil durante la extracción en fase sólida (SPE) para la preconcentración de bisfenol A (BPA) a partir de muestras de té.
  • Disolvente de extracción para compuestos orgánicos volátiles a partir de muestras de aire interior concentrado.
  • Disolvente de enjuague para material de vidrio.
Nota de preparación
Producto filtrado a través de un filtro de 0,2 μm
Otras notas
Explore varios accesorios de seguridad de laboratorio y equipos para una manipulación segura de los disolventes con el fin de aumentar su nivel de seguridad desde el primer uso.
Información legal
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Determination of bisphenol A in tea samples by solid phase extraction and liquid chromatography coupled to mass spectrometry.
Ala A S, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 147, 598-604 (2019)
An assessment of indoor air concentrations and health risks of volatile organic compounds in three primary schools.
Sait S C, et al.
International Journal of Hygiene and Environmental Health, 214, 36-46 (2011)
Artículos
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of 12 nucleosides using Supel™ Carbon LC column in 15 minutes for use in identification and quantitation of nucleoside biomarkers.
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of polar herbicides, paraquat and diquat using SupelTM Carbon LC column with baseline resolution, excellent peak shape, and good lot-to-lot reproducibility.
HPLC method on Purospher® RP-18e column analyzes ephedrine and pseudoephedrine HCl in traditional Chinese medicine.
Discovery® C18 column aids in HPLC method development for quantifying ephedrine and pseudoephedrine in traditional Chinese medicine.
Ver todo
Protocolos
HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
Sildenafil, sold under the brand name Viagra, among others, is a medication used to treat erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension.
Contenido relacionado
High-Performance Liquid Chromatography method ensures total chromatographic purity analysis of Fingolimod Hydrochloride, offering rapid accuracy.