Documentos clave
19143-U
pk6 Needles 22 ga 2in Pt3 250uL-10mL
needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.), for use with 250μL-10mL syringe
Sinónimos:
Hamilton® needles for RN syringes, blunt tip
Seleccione un Tamaño
6 EA
65,10 €
65,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
65,10 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
65,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
tamaño de la aguja
22 ga
descripción
blunt tip (stainless steel)
Características
blunt tip (point style 3)
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 7780-04
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
250-10000 μL
compatibilidad
for use with 250μL-10mL syringe
for use with Rheodyne Injection Valve
Descripción general
pk6 Needles 22 ga 2in Pt3 250 μL-10 mL are equipped with 90° blunt tips which have chamfered and polished edges that eliminate damage to the valve′s rotor seal and stator face. This style also can be used for pipetting of liquids.
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)