Merck
21744
Agujas Hamilton® para jeringas LT y TLL
KEL-F hub, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
Seleccione un Tamaño
6 EA
128,00 €
128,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
128,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
128,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
blunt tip Kel-F needle (point style 3)
tamaño de la aguja
22 ga (blunt tip)
Características
KEL-F hub
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 90134
aguja L
51 mm (2 in.)
compatibilidad
for use with Hamilton LT and TLL
Nota al pie de página
Para el inyector Rheodyne (el equivalente del fabricante 7215).
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)