Documentos clave
19133-U
Agujas Hamilton® para jeringas RN
needle size 22s ga, bevel tip stainless steel needle, needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
Sinónimos:
RN Syringe Needles
Seleccione un Tamaño
6 EA
65,10 €
65,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
65,10 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
65,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
bevel tip stainless steel needle
tamaño de la aguja
22s ga
Características
bevel tip (point style 2)
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 7758-03
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
2.5-100 μL
compatibilidad
for use with 2.5μL-100μL syringe
Descripción general
Hamilton® needles for RN syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)