Documentos clave
19141-U
Hamilton® needles for RN syringes, blunt tip
needle size 26 ga, needle L 51 mm (2 in.), for use with 250μL-10mL syringe
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiales
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
tamaño de la aguja
26 ga
descripción
blunt tip (stainless steel)
Características
blunt tip (point style 3)
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 7780-02
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
250-10000 μL
compatibilidad
for use with 250μL-10mL syringe
for use with Rheodyne Injection Valve
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)