Documentos clave
Z744195
eXTReme SealMate Adhesive Microplate-sealing Film Rolls
non-sterile
Sinónimos:
microplate sealing film, multiwell plate sealing film, sealing film
Seleccione un Tamaño
1 ROLL
185,00 €
185,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ROLL
185,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
185,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
esterilidad
non-sterile
Características
DNase free
RNase free
envase
pkg of 160 ea (2 rolls, 80 sheets per roll)
fabricante / nombre comercial
Excel Scientific RSMXTR-2
Parámetros
-20-+120 °C temp. range
técnicas
PCR: suitable
Descripción general
Extra strong adhesive minimizes evaporation but removes without residue. These replacement rolls for the SealMate dispenser are cost effective. Replacement rolls can be easily installed by releasing the locking clasps on the dispenser
Aplicación
PCR, General Storage
Características y beneficios
  • Extra strong adhesive minimizes evaporation yet removes easily without leaving residue on the plate.
  • Replacement rolls can be easily installed by releasing the locking clasps on the dispenser
Información legal
SealMate is a trademark of Excel Scientific, Inc.
eXTReme is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)