CLS6784
Corning® LSE™ Digital Water Bath
capacity 6 L, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug, AC/DC input, UK plug
Sinónimos:
equipment replacement accessory
Seleccione un Tamaño
914,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
914,00 €
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
fabricante / nombre comercial
Corning 6784
Parámetros
5-99 °C temp. range
capacidad
6 L
cámara An × P × Al
32 cm × 17 cm × 18 cm
externo An × P × Al
38 cm × 29 cm × 23 cm, H: 33 cm with cover
Descripción general
Características y beneficios
- Compact design
- Stainless steel chamber and cover
- Powerful 500W heater programmed by LED digital controller
- Precise temperature control by hydraulic thermostat
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)