Documentos clave
Z722790
Accesorios para centrífuga Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R.
Rotor, 4 place, for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320
Seleccione un Tamaño
1 EA
730,00 €
730,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
730,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.82
730,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
to hold 4 x 1389, 1490 buckets
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hettich 1324
Parámetros
3,328 max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models Rotafix 32A and Universal 320/320R
Categorías relacionadas
Descripción general
Carriers not included.
Información legal
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)