Documentos
Z653381
Accesorios para centrífuga Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R.
Adapter for 4-7 mL tubes 13x100 mm, for ROTOFIX 32 and UNIVERSAL 320
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Características
Holds 5 / 6 / 7 mL tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hettich 1383
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 1481, 1490, 1495 (Rotors)
Información legal
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG